missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieu BBL™ CTA
Click to view available options
Quantité:
8 ml
Type de milieu:
Milieu de culture CTA avec dextrose
Milieu de culture CTA avec lactose
Milieu de culture CTA avec maltose
Type d’emballage:
Tube
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014, AOAC |
| Couleur | Beige |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Milieu de culture CTA avec lactose |
| Formule | L-cystine 0,5 g/l, produit de digestion pancréatique de caséine 20 g/l, gélose 2,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, sulfite de sodium 0,5 g/l, rouge de phénol 0,017 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour maintenir la croissance des micro-organismes |
| Type d’emballage | Tube |
| Quantité | 8 ml |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu