Learn More
BD Milieu chromogène préparé en plaque BBL™ : Gélose MI
Click to view available options
Quantité:
20/boîte
Conditionnement:
20 pièces
Description
Détecte le degré de détérioration de la qualité de l’eau dans le réseau de distribution d’eau potable, énumère et surveille les progrès réalisés dans l’assainissement. Fournit des résultats précis et quantifiables. En outre, il est moins chronophage et onéreux que d’autres techniques.
- Milieu chromogène-fluorogénique pour détecter les coliformes totaux et Escherichia coli en 24 heures ou moins
- Sous la lumière ambiante, E. coli présente un aspect gris bleuâtre ; sous la lumière UV à ondes longues, il présente une fluorescence bleu-vert
- Les coliformes sont crème sous la lumière ambiante et affichent une fluorescence bleu-blanc sous la lumière UV à ondes longues
- Conforme à la méthode EPA 1604 pour la surveillance de l’eau potable en vertu de la Règle des coliformes totaux et de l’eau de source en vertu du traitement de l’eau de surface
Applications :
Pour tester l’eau potable et l’eau ambiante, les effluents des usines de traitement et la fabrication de boissons et de produits pharmaceutiques
Informations sur la commande
Available dehydrated or in prepared 15 x 60mm plates.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | États-Unis, EPA |
| Couleur | Beige |
| Contenu et stockage | 25°C |
| Format | Plaque préparée |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Agar MI |
| Formule | Protéose peptone n °3 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, lactose 1 g/l, 4-méthylumbélliféryl -bêta-D-galactopyranoside 0,1 g/l, indoxyle-bêta-D-glucuronide 0,32 g/l, chlorure de sodium 7,5 g/l, phosphate dipotassique 3,3 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, laurylsulfate de sodium 0,2 g/l, désoxycholate de sodium 0,1 g/l, gélose 15 g/l, cefsulodine 5 mg/l |
| À utiliser avec (application) | Pour détecter et dénombrer Escherichia coli et les coliformes totaux dans l’eau potable par la technique de filtration sur membrane |
| Type d’emballage | Plaque |
| Quantité | 20/boîte |