Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène résistant aux produits chimiques et à la température extrême BBP™ série 33 WorkHorse™
Code produit. 17110181
Click to view available options
Hauteur (impériale):
0,25 in
0,375 in
0,5 in
0,6 in
0,75 in
1 in
1,75 po
Largeur (impériale):
0,825 in
1 in
1,3 in
1,5 in
2 in
Quantité:
1250 / boîte
1500 / boîte
2000
2000 / boîte
900 / boîte
Conditionnement:
1250 pièces
1500 pièces
2000 pièces
900 pièces
Code produit. 17110181
Marque: Brady™ 148677
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes en polypropylène résistant aux produits chimiques et à la température extrême BBP™ série 33 WorkHorse™ sont idéales pour les applications de codes-barres à usage général et résistent à l’azote liquide, à l’autoclave et à d’autres environnements difficiles.
  • Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
  • Température de service de -80 à 70°C (-112 à 158°F)
Compliance
ASTM D 1000 ; ASTM D 2979 ; conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Die-cut
Matériau Acrylique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Component and equipment labelling, General identification, Laboratory labelling, Temperature indicating labelling
À utiliser avec (équipement) Étiqueteuse BBP™ 33
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Nb par paquet 1500 Labels/Roll
Quantité 1500 / boîte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -112°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -80°C to +70°C
Épaisseur (impériale) 0.004 in.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 20.96 mm
Longueur (impériale) 0.25 in.
Largeur (impériale) 0,825 in
Largeur (métrique) 20.96 mm
Hauteur (impériale) 0,25 in
Hauteur (métrique) 6.35 mm
Alternate Part Number B33-257-7425