Learn More
Brady™ BBP12 Label Printer 300 dpi
Code produit. 30242831
Click to view available options
Comprend:
Découpeur et dérouleur
Dérouleur
Alternate Part Number:
BBP12-EU-U-BWS
BBP12-EU-U-C-BWS
Conditionnement:
1 kit
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30242831
Marque: Brady™ 322908
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The BBP™12 Label Printer packs a lot of punch into one compact tool with its high-speed printing, an extended list of labeling options and a simple, user-friendly design.
  • BBP™12 gives you the versatility to print all your basic label types from one machine, saving costs, reducing downtime and simplifying your labeling
  • Over 800 varieties of labels, including external-feed bulk rolls and custom parts, for general identification, wire marking, asset tracking and more
  • Specifically designed small-core media rolls and ribbons provide fast installation and reduce change-over time
  • Centering ribbon spindle virtually eliminates ribbon wrinkle
  • Compact size won't clutter your workplace or bench
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
Spécification
Type de produit Printer Kit
Couleur Blue, Gray
Type d’affichage Color LCD
Matériau Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 10.21 in.
Largeur (impériale) 7.99 in.
Longueur (métrique) 259.33 mm
Largeur (métrique) 202.95 mm
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 190.50 mm
Dimensions (L x l) 259.33 x 202.95 x 190.50 mm
Capacité de couleur Monocolour
Taille d’affichage 58.42 mm
Comprend Découpeur et dérouleur
Langues English, Spanish, German, French, Dutch
Mémoire 128 MB Flash, 64 MB SDRAM, SD Flash memory card up to 32 GB
Modèle BBP12-EU-U-C-BWS
Vitesse d’impression 101,60 mm/s
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady Workstation, Windows
Types de connecteurs Ethernet, série, USB
Système d’exploitation Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Poids (impériale) 5.07 lb.
Poids (métrique) 2.3 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, RoHS, EAC
Garantie 1 year
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110/240 V
Keyboard Type None
Alternate Part Number BBP12-EU-U-C-BWS
Type de bouchon EU