Learn More
Brady™ BBP12 Label Printer Laboratory Kit
Code produit. 15542000
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15542000
Marque: Brady™ 195813
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Provides everything necessary for all laboratory identification needs. Brady™ BBP12 Label Printer Laboratory Kit is ideal for customers who require low volume printing on different types of materials.
Kit Includes:
  • BBP™12 Label Printer - UK
  • 1 Roll Self-laminating polyester thermal transfer printable labels
  • 1 Roll FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels
  • 1 Roll printable nylon cloth thermal transfer labels
  • 1 Roll black 7950 Series thermal transfer printer ribbon (35 x70mm)
  • 1 Roll Black 6400 Series thermal transfer printer ribbon (65 x 70mm)
  • 1 Roll Black 4900 Series thermal transfer printer ribbon (65 x 70mm)
Spécification
Type d’affichage Color LCD
Print Technology Thermal Transfer
Largeur (métrique) 202 mm
Hauteur (métrique) 173.00 mm
Profondeur (métrique) 258.00 mm
Dimensions (L x l x H) Printer: 258 x 202 x 173 mm
Capacité de couleur Monochrome
Description BBP12 Label printer 300 dpi - Laboratory Kit - UK
Comprend BBP12 label printer, unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide, a LabelMark Pro CD, nylon cloth thermal transfer labels, self-adhesive thermal transfer labels, Black 4900 and 6400 Series printer ribbon.
Langues Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 64 MB
Vitesse d’impression 100 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Compatible with CodeSoft, LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use
Types de connecteurs Série, USB, Ethernet
Plage de températures (métrique) 5 à 40°C
Poids (métrique) 2.5 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, RoHS, EAC
À utiliser avec (application) Identification des actifs, Etiquetage par code-barres, Marquage des fils et câbles, Identification des laboratoires
Quantité 1 Ea.
Garantie 1 Year
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA (UK)
Tension 110/220 V