Learn More
Velp Scientifica™ Extracteur semi-automatique de solvant série SER 148
BIOPHARMA
Code produit. p-8015286 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Description:
3 positions, 500 W
6 positions, 950 W
Longueur (métrique):
480 mm
700 mm
Largeur (métrique):
480 mm
700 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10536243
Marque: Velp Scientifica™ F30300242
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fonctionne selon la technique Randall pour déterminer la teneur des produits solubles. L’extracteur semi-automatique de solvant Velp Scientifica™ série SER 148 peut être utilisé pour séparer une substance des échantillons solides et semi-solides à l’aide de l’immersion, du lavage et de la récupération des solvants.
  • Meilleur que les extracteur Soxhlet ordinaires
  • Jusqu’à 5 fois plus rapide que les extracteurs Soxhlet traditionnels (solvant chaud vs solvant froid)
  • Faible consommation de solvants (jusqu’à 75 %)
  • Coûts par analyse limités
  • Choix & Praticité
  • 29 programmes vides intégrés disponibles
  • Deux modèles disponibles pour correspondre à la charge d’échantillon
  • SER 148/3, un système d’extraction des solvants 3 positions
  • SER 148/6, un système d’extraction des solvants 6 positions
Spécification
Capacité (métrique) 30 à 100 ml
Description 6 positions, 950 W
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 620 mm
Longueur (métrique) 700 mm
Largeur (métrique) 700 mm
Poids (métrique) 40 kg