Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes BBP12
Code produit. 15512000
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante d’étiquettes avec dérouleur
Imprimante d’étiquettes avec dérouleur, UE
Kit d’impression d’étiquettes EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15512000
Marque: Brady™ 195569
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une vitesse d’impression élevée avec la possibilité de traiter un large éventail d’étiquettes d’identification. L’imprimante pour étiquettes Brady™ BBP12 est une imprimante d’entrée de gamme pour l’identification d’échantillons de laboratoire.
  • Imprime de nombreux types d’étiquettes de 10 mm à 112 mm de largeur
  • Positionnement précis de l’image et du code-barres sur les petites étiquettes
  • Qualité d’impression standard de 300 dpi
  • Écran LCD couleur
  • Fournie avec un dérouleur externe pour imprimer sur des rouleaux d’étiquettes plus grands
  • Autonome, compatible avec tous les claviers universels
  • Dimensions (l x P x H) : 202 x 258 x 173 mm
Spécification
Type de produit Imprimante d’étiquettes avec dérouleur, UE
Type d’affichage Color LCD
Print Technology Thermal Transfer
Largeur (métrique) 202 mm
Hauteur (métrique) 173.00 mm
Profondeur (métrique) 258.00 mm
Dimensions (L x l) 173 x 202 mm
Capacité de couleur Monochrome
Description Imprimante d'étiquettes BBP12 avec dérouleur & ; logiciel Label-Mark6 Pro, alimentation EU
Comprend This BBP12 label printer comes in a cardboard box. It ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide and a LabelMark Pro CD
Langues Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 64 MB
Vitesse d’impression 100 labels/day
Résolution 300 dpi
Type de logiciel LabelMark, Windows based driver for 3rd party software use, CodeSoft
Types de connecteurs Série, USB, Ethernet
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Poids (métrique) 2.5 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, RoHS, EAC
À utiliser avec (application) Identification des actifs, Etiquetage par code-barres, Marquage des fils et câbles, Identification des laboratoires
Quantité 1 Ea.
Garantie 1 Year
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 110/240 V
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado