Learn More
Brady™ Rouleaux en polyester hautes performances BBP31 - violet
Click to view available options
Largeur (impériale) du rouleau:
0,5 in
1,125 in
2,25 in
4 po
Conditionnement:
1 BX
Description
- Pour application sur surfaces très lisses
- Idéal pour un montage sur panneaux rigides
Spécification
Spécification
| Description | Surface compatible : Lisse |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Violet |
| Finition | Brillant |
| Format | Cartouche |
| Matériau | Polyester (B-569) |
| Type de produit | Rouleau en polyester hautes performances BBP 31 |
| À utiliser avec (application) | Marquage de tuyaux en acier inox |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Afficher plus |