Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes et affichettes BBP31
Code produit. p-8000959
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIQUE
QWERTY
QWERTZ
Type de logiciel:
MarkWare
Station de travail Brady, MarkWare, pilote Windows pour utilisation avec des logiciels tiers
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11705495
Marque: Brady™ 710739
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Imprimante BBP31
• Pour panneau et étiquette
• Grand écran tactile couleur
• Fonctionnement autonome ou PC
• Imprimante à transfert thermique pouvant imprimer sur des centaines d'étiquettes, de bandes, de tags et de supports différents, types bandes continues, étiquettes photoluminescentes et réfléchissantes, supports en vinyle et polyester
• Etiquettes magnétiques et basse température, marqueurs de câbles auto-laminants, étiquettes de logistique, étiquettes inviolables, cartons pour étiquettes, étiquettes prédécoupées, en-têtes de panneaux pré-imprimées ainsi que des étiquettes
• Pour les produits chimiques
• Elle peut imprimer des étiquettes de 12,7mm à 101,6mm de large à une vitesse de 76mm par seconde
• Grand écran couleur tactile intuitif
• Avec fonction 'effleurer-glisser' pour redimensionner vos objets et textes, déposer des objets et du texte sur l'étiquette. Clavier complet rabattable
• Utilisable en mode autonome ou connectée à un ordinateur. Technologie de puce électronique intégrée aux matériaux et rubans d'encre Brady, permet d'indiquer avec précision à l'imprimante comment formater votre étiquette en fonction du
• Matériau qui a été inséré
• Simple d'utilisation:
• Modèles intégrés destinés à de nombreux styles d'étiquette courants, 220 graphiques, y compris une large bibliothèque de plus de 250 panneaux et d'étiquettes 'pick and print' préconçues, elle peut créer des solutions sur le terrain en
• Quelques minutes
• Fonction de sauvegarde et de rappel des étiquettes sur mesure fréquemment utilisées
• Le logiciel d'étiquetage MarkWare permet l'importation rapide de graphiques et de polices, ainsi que des 'assistants' pour le marquage des tuyauteries et des étiquettes pour les produits chimiques CLP et GHS
• La BBP™31 inclut également une fonction intégrée date/heure, l'attribution d'un numéro de série aux données, une fonction d'impressions multiples et des symboles de code-barres
• Résolution d'impression: 11,8 point/mm, 300 ppp
• Imprimante BBP31 clavier AZERTY
• Inclus cordon d'alimentation, Drivers d'impression, le stylet, un kit de nettoyage, un guide de démarrage rapide.
Spécification
Type de produit Sign and Label Printer
Type d’affichage Intuitive Touchscreen
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (métrique) 225.00 mm
Largeur (métrique) 305 mm
Hauteur (métrique) 225 mm
Profondeur (métrique) 280.00 mm
Dimensions (L x l) 101 mm
Dimensions (L x l x H) 225 x 305 x 225 mm
Capacité de couleur Monochrome
Mémoire 50 MB internal memory
Modèle BBP31
Vitesse d’impression 76 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Station de travail Brady, MarkWare, pilote Windows pour utilisation avec des logiciels tiers
Types de connecteurs USB
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Poids (métrique) 6.5 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australie / Nouvelle-Zélande), EAC (Russie, Biélorussie et Kazakhstan), CCC (Chine) et RoHS Chine
À utiliser avec (application) Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
Quantité 1 Ea.
Garantie 1 Year
Détails du bloc d’alimentation 220 V
Keyboard Type AZERTY