Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP33
Code produit. 15117133
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante de signes et d'étiquettes
Imprimante d’étiquettes Royaume-Uni
Imprimante d’étiquettes pour PC
Type de logiciel:
LabelMark
Logiciels LabelMark et MarkWare
MarkWare
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers, CodeSoft.
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15117133
Marque: Brady™ 711076
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Printer, power cord, USB cable, drivers CD, cleaning kit and quick start guide.
  • Prints signs and labels up to 101.6mm wide
  • Withstand extreme conditions, including freezer storage, liquid nitrogen and hot water baths
  • Automatic label setup with no calibration
  • Fast and effortless material changeovers
Especificaciones
Type de produit Imprimante d’étiquettes pour PC
Type d’affichage Monocolor LCD
Print Technology Thermal Transfer
Largeur (métrique) 230.60 mm
Hauteur (métrique) 241.60 mm
Profondeur (métrique) 304.80 mm
Dimensions (L x l) 241.60 x 230.60 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Printer, power cord, USB cable, drivers CD, cleaning kit and quick start guide
Langues Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 4 GB
Vitesse d’impression 101.6 mm/sec.
Résolution 300 dpi
Type de logiciel LabelMark
Types de connecteurs USB, Ethernet. Optional: WiFi, Bluetooth
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Poids (métrique) 5.30 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus & Kazakhstan), CCC (China) and China RoHS
À utiliser avec (application) True multi-application printer with a complete range of supplies for both Wire, Cable, Product and Electronics labelling as well as Safety, Facility and Lean/5S applications
Quantité 1 Ea.
Garantie 1 Year
Détails du bloc d’alimentation 240 V
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado