Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP33
Code produit. 15187123
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante de signes et d'étiquettes
Imprimante d’étiquettes Royaume-Uni
Imprimante d’étiquettes pour PC
Type de logiciel:
LabelMark
Logiciels LabelMark et MarkWare
MarkWare
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers, CodeSoft.
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15187123
Marque: Brady™ 711077
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’étiqueteuse BBP33 est une imprimante d’étiquettes industrielle simple, puissante et rapide. Cette étiqueteuse dispose d’un fonctionnement sans problème complet avec configuration automatique des étiquettes, pas d’étalonnage, pas de réglage du capteur et pas de déchets d’étiquettes. L’imprimante BBP33 facilite également les changements de matériaux. Avec un ruban et des étiquettes de cartouche à toute épreuve, il suffit à l’utilisateur de déposer la cartouche, de la verrouiller et de commencer à taper. Le BBP33 s’imprime sur la première étiquette et produira une identification pour une gamme d’applications, y compris l’identification des fils et des panneaux, les étiquettes d’arcs électriques et de sécurité, les plaques signalétiques et les étiquettes de cartes de circuits imprimés, les étiquettes des installations de lignes de production, les marqueurs pour tuyaux, les étiquettes 5S et bien plus encore.
  • Cartouches de matériaux faciles à charger sans nécessiter d’étalonnage (en environ 15-20 secondes)
  • Imprime des étiquettes de 0,5 po à 4 po de large
  • Un large choix de rouleaux, étiquettes et rubans de couleurs durables est également disponible
Spécification
Type de produit Imprimante d’étiquettes Royaume-Uni
Type d’affichage Monocolor LCD
Print Technology Thermal Transfer
Largeur (métrique) 230.6 mm
Hauteur (métrique) 241.60 mm
Profondeur (métrique) 304.80 mm
Dimensions (L x l) 101.60 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Power Cord, USB Cable, Drivers, Cleaning Kit, Cleaning Tool
Langues Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian (Bokmål), Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Mémoire 4 GB
Vitesse d’impression 101,60 mm/s
Résolution 300 dpi
Type de logiciel MarkWare
Types de connecteurs Power Cord, USB Cable, Drivers, Cleaning Kit, Cleaning Tool
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Poids (métrique) 5.3 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australie / Nouvelle-Zélande), EAC (Russie, Biélorussie et Kazakhstan), CCC (Chine) et RoHS Chine
À utiliser avec (application) True multi-application printer with a complete range of supplies for both Wire, Cable, Product and Electronics labelling as well as Safety, Facility and Lean/5S applications
Quantité 1 Ea.
Garantie 1 Year
Détails du bloc d’alimentation 240 V