Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP33
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante de signes et d'étiquettes
Imprimante d’étiquettes Royaume-Uni
Imprimante d’étiquettes pour PC
Type de logiciel:
LabelMark
Logiciels LabelMark et MarkWare
MarkWare
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers, CodeSoft.
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’étiqueteuse BBP33 est une imprimante d’étiquettes industrielle simple, puissante et rapide. Cette étiqueteuse dispose d’un fonctionnement sans problème complet avec configuration automatique des étiquettes, pas d’étalonnage, pas de réglage du capteur et pas de déchets d’étiquettes. L’imprimante BBP33 facilite également les changements de matériaux. Avec un ruban et des étiquettes de cartouche à toute épreuve, il suffit à l’utilisateur de déposer la cartouche, de la verrouiller et de commencer à taper. Le BBP33 s’imprime sur la première étiquette et produira une identification pour une gamme d’applications, y compris l’identification des fils et des panneaux, les étiquettes d’arcs électriques et de sécurité, les plaques signalétiques et les étiquettes de cartes de circuits imprimés, les étiquettes des installations de lignes de production, les marqueurs pour tuyaux, les étiquettes 5S et bien plus encore.
- Cartouches de matériaux faciles à charger sans nécessiter d’étalonnage (en environ 15-20 secondes)
- Imprime des étiquettes de 0,5 po à 4 po de large
- Un large choix de rouleaux, étiquettes et rubans de couleurs durables est également disponible
Spécification
Spécification
| Type de produit | Imprimante de signes et d'étiquettes |
| Type d’affichage | Écran LCD monochrome |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (métrique) | 230,6 mm |
| Hauteur (métrique) | 241,60 mm |
| Profondeur (métrique) | 304,80 mm |
| Dimensions (L x l) | 106,00 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Comprend | Cette imprimante d'étiquettes BBP33 est livrée dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un cordon d'alimentation, un câble USB, un CD de pilotes, un kit de nettoyage, un CD de produits et un guide de démarrage rapide. |
| Langues | Bulgare, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, hongrois, italien, norvégien (Bokmål), polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, espagnol, suédois, turc. |
| Afficher plus |