Learn More
Novus Biologicals™ BBS12 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18580013 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18580013 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18580013 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00166379T01
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Catégorie de recherche Vision
Cible BBS12
Synonyme Bardet-Biedl syndrome 12, chromosome 4 open reading frame 24, FLJ35630C4orf24Bardet-Biedl syndrome 12 protein, FLJ41559
Symbole de gène(s) BBS12