Learn More
Tocris Bioscience™ BCH
Description
BCH is an inhibitor of L-type amino acid transporter LAT1. Suppresses growth and induces apoptosis via activation of caspases in KB, Saos2 and C6 cancer cell lines.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Type de produit | BCH |
| Poids moléculaire | 155.2 |
| Inhibiteurs | BCH |
Usage exclusivement réservé à la recherche