Learn More
Berkshire™ MyNotes pour salle blanche BCR™
Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Dimensions:
A4
Conditionnement:
20 pièces
Description
Ils sont pratiques pour la prise de notes et l’enregistrement des données dans la salle blanche. La liaison est faite avec la cellulose de qualité la plus pure provenant de forêts durables spécialement sélectionnées et est revêtue d’une formule exclusive pour minimiser la libération de particules et de fibres.
Spécification
Spécification
| Matériau | Cellulose |
| Réglé | À lignes imprimées |
| Certifications/Conformité | Classe ISO 3 à 7, classe de salle blanche 1 à 10 000, Classe UE A/B/C/D |
| Conditionnement | 50 feuilles/livret |
| Dimensions | A4 |