Learn More
Berkshire™ BCR™ Chaussettes de salle blanche, volume
Code produit 17848984 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Usage unique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17848984 Usage unique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17848984 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur BCRSOCKB2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2714.25€
    1995.27€ / 1 pièces
    Économisez 718.98€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Améliorez le confort de l’opérateur et le contrôle des contaminations avec des chaussettes blanches en salle blanche fabriquées à 96 % de nylon microdenier et 4 %. Lycra Les chaussettes taille unique offrent une gestion de l’humidité, une faible perte de fibres, une tenue douce toute la journée et des performances autoclavables.
  • Fabriqué à 96 % de nylon microdenier et 4 % Lycra
  • Taille unique
  • Extrêmement douces et confortables
  • BCR™ Les chaussettes de salle blanche sont plus de 1 000 fois plus propres que les chaussettes classiques en coton/polyester
  • Autoclavable (121 °C, 30 minutes)
  • Couleur : blanc
  • Technologie avancée pour une gestion extrême de l’humidité
  • Fabriquées à l’aide d’une technique spéciale sans couture, indémaillable et sans effilochage
  • Conçues et fabriquées principalement pour les salles blanches
  • Faibles pertes de fibres
  • Dégradation réduite des chaussettes par rapport à l’usure prolongée due aux huiles et à la sueur
  • Fraîcheur et refroidissement durables pour l’opérateur
  • Réduction de l’odeur provoquée par la transpiration des pieds
  • Offrent une douceur en microdenier pour le confort de l’opérateur
  • Conçues pour un confort toute la journée
  • Répond aux exigences de l’annexe 1 de l’UE GMP section 7.14
Spécification
Certifications/Conformité Annexe 1 de l’UE GMP section 7.14
Couleur Usage unique
À utiliser avec (application) Salle blanche
Sexe Unisexe
Matériau 288 paires/Pk., 2 paquets/C.
Type de couture Sans soudure
Dimensions Taille unique
Jetable Usage limité
Stérilité Non stérile
Quantité d’emballage En vrac
Type de produit Sans soudure