Learn More
Berkshire™ Chaussettes pour salle blanche BCR™
BIOPHARMA
Code produit 15828864 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Nylon microdenier 96 %et revêtement double Lycra 4 %
Conditionnement:
144 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15828864 Nylon microdenier 96 %et revêtement double Lycra 4 % 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15828864 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur BCRSOCKR24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1179.81€
    1031.11€ / 144 pièces
    Économisez 148.70€
    12% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Améliorez le confort de l’opérateur et le contrôle de la contamination avec BCR™ des chaussettes de salle blanche. Fabriquées à 96 % de nylon microdenier et 4 %, Lycra les chaussettes taille unique offrent une gestion de l’humidité, une faible perte de fibres, une tenue douce toute la journée et des performances autoclavables.
  • Fabriqué à 96 % de nylon microdenier et 4 % Lycra
  • Taille unique
  • Extrêmement douces et confortables
  • BCR™ Les chaussettes de salle blanche sont plus de 1 000 fois plus propres que les chaussettes classiques en coton/polyester
  • Autoclavable (121 °C, 30 minutes)
  • Couleur : blanc
  • Technologie avancée pour une gestion extrême de l’humidité
  • Fabriquées à l’aide d’une technique spéciale sans couture, indémaillable et sans effilochage
  • Conçues et fabriquées principalement pour les salles blanches
  • Faibles pertes de fibres
  • Dégradation réduite des chaussettes par rapport à l’usure prolongée due aux huiles et à la sueur
  • Fraîcheur et refroidissement durables pour l’opérateur
  • Réduction de l’odeur provoquée par la transpiration des pieds
  • Offrent une douceur en microdenier pour le confort de l’opérateur
  • Conçues pour un confort toute la journée
  • Répond aux exigences de l’annexe 1 de l’UE GMP section 7.14
Spécification
Couleur Blanc
Sexe Unisexe
Matériau Nylon microdenier 96 %et revêtement double Lycra 4 %
Type de couture Sans soudure
Dimensions Taille unique
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Quantité d’emballage 6 prs/pk, 24 pks/cs
Type de produit Chaussettes pour salles blanches
Type d’emballage Paquet
Certifications / conformité (Europe) Annexe 1 de l’UE GMP section 7.14