Learn More
Berkshire™ BCR™ Doublures de gants en polyester, doigts complets
Tous les produits Berkshire Produits
Description
- Les doublures pour gants en salle blanche améliorent le confort de l’opérateur.
- Réduisent considérablement la transpiration et la dermatite de contact associées au latex, à l’uréthane, au PVC, au nitrile et à d’autres gants destinés à la manipulation de produits chimiques.
- Les liners peuvent être lavés et réutilisés à plusieurs reprises.
- Choisissez parmi une large gamme de tailles codées par couleur pour un contrôle facile de la crosse.
- Atrributes clés
- Polyester tricoté 100 % filament continu
- Le polyester offre une barrière protectrice plus fine, mais durable pour l’utilisateur.
- Le design à doigts complets permet une protection totale pour les utilisateurs de gants les plus sensibles
- Construction transparente, ambidextre et réutilisable
- Applications
- Pour une utilisation en laboratoires et environnements de fabrication
- Peut être utilisé seul comme gants d’inspection pour éviter les empreintes digitales sur les circuits imprimés, les verres, les lentilles, les optiques et d’autres surfaces critiques
- Nylon Les doublures de gants offrent une fine barrière pour le traitement humide et lié à la température
- La doublure pour gants convient à toutes ISO les salles blanches de la classe lorsqu’elle est portée sous un gant en nitrile, latex, vinyle, néoprène ou autre type
Spécification
Spécification
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Doublures des gants |
| Dimensions | Grande |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?