Learn More
Berkshire™ BCR™ Single-Knit Nylon Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Single-knit nylon construction is thin and comfortable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
Brand: Berkshire™ BGL7.200LB
Descrizione
- 100 % maille polyester à filaments continus
- Protège contre les irritations dues au latex, à l’uréthane, au PVC et aux autres gants pour la manipulation de produits chimiques
- La version “mitaines” offre un usage tactile tout en emprisonnant l’humidité des paumes
- Absorbe l’humidité
- Sans coutures
- Lavable
- Ambidextre
- Manchettes à code couleur
Specifica
| Single-Knit | |
| White | |
| Ambidextrous | |
| Large | |
| Wet/Temperature-Related Processing, Preventing Contact Dermetitis and Perspiration | |
| Blue |
| Uncoated | |
| No | |
| Nylon | |
| Full | |
| Knit | |
| BGL7 |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.