Learn More
Berkshire™ BCR™ Single-Knit Nylon Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Single-knit nylon construction is thin and comfortable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
524.00€
Spécification
| Structure | Single-Knit |
|---|---|
| Coating Material | Uncoated |
| Couleur | White |
| Jetable | No |
| Hand | Ambidextrous |
| Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17154824
|
Berkshire™
BGL7.200SB |
Small |
524.00€
200 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17144824
|
Berkshire™
BGL7.200MB |
Medium |
N/A
|
N/A | |||||
|
17134824
|
Berkshire™
BGL7.200LB |
Large |
524.00€
202 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17164824
|
Berkshire™
BGL7.200XLB |
X-Large |
524.00€
203 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Reduces perspiration and contact dermatitis commonly associated with wearing latex, urethane, PVC, or nitrile gloves
- Full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities
- Can be worn alone as inspection gloves to prevent fingerprints on critical surfaces
- Single-knit nylon construction is thin and comfortable
- Ambidextrous design can be used on either hand
- Gloves can be repeatedly laundered for reuse
- Ideal for wet or temperature related processing
- Suitable for use in ISO Class Cleanrooms
Spécification
| Single-Knit | |
| White | |
| Ambidextrous | |
| Full | |
| Knit |
| Uncoated | |
| No | |
| Nylon | |
| Wet/Temperature-Related Processing, Preventing Contact Dermetitis and Perspiration | |
| BGL7 |