Learn More
Berkshire™ BCR™ Single-Knit Nylon Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Single-knit nylon construction is thin and comfortable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
Marque: Berkshire™ BGL7.200MB
Description
- 100 % maille polyester à filaments continus
- Protège contre les irritations dues au latex, à l’uréthane, au PVC et aux autres gants pour la manipulation de produits chimiques
- La version “mitaines” offre un usage tactile tout en emprisonnant l’humidité des paumes
- Absorbe l’humidité
- Sans coutures
- Lavable
- Ambidextre
- Manchettes à code couleur
Spécification
| Single-Knit | |
| White | |
| Ambidextrous | |
| Medium | |
| Wet/Temperature-Related Processing, Preventing Contact Dermetitis and Perspiration | |
| Orange |
| Uncoated | |
| No | |
| Nylon | |
| Full | |
| Knit | |
| BGL7 |