Learn More
Berkshire™ BCR™ Single-Knit Nylon Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Code produit 17154824 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Small
Medium
Large
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
17154824 Small
17144824 Medium
17134824 Large
17164824 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17154824 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur BGL7.200SB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.00€
    438.93€ / 200 paires
    Économisez 85.07€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Single-knit nylon construction is thin and comfortable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
  • 100 % maille polyester à filaments continus
  • Protège contre les irritations dues au latex, à l’uréthane, au PVC et aux autres gants pour la manipulation de produits chimiques
  • La version “mitaines” offre un usage tactile tout en emprisonnant l’humidité des paumes
  • Absorbe l’humidité
  • Sans coutures
  • Lavable
  • Ambidextre
  • Manchettes à code couleur
Spécification
Structure Single Knit
Coating Material Uncoated
Couleur White
Jetable Reusable
Hand Ambidextrous
Matériau Nylon
Dimensions Small
Type de doigt Full
À utiliser avec (application) Wet/Temperature-Related Processing, Preventing Contact Dermetitis and Perspiration
Type de manchette de gant Knit
Couleur de l’ourlet Green
Séries BGL7