Learn More
BD Colorant à l’acridine orange
Code produit. 11738213
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11738213
Marque: BD 212536
Pour détecter les microorganismes dans les frottis directs par fluorescence
  • Particulièrement utile pour l’analyse des échantillons normalement stériles où peu d’organismes peuvent être présents
  • Les bactéries produisent une coloration orange vif ; les cellules humaines, les débris de tissus et les matières protéiques produisent une coloration allant du vert pâle au jaune
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Colorant à l’acridine orange
Quantité 250 ml
Certifications/Conformité CE
À utiliser avec (application) Utilisation recommandée pour la détection microscopique fluorescente de microorganismes dans des frottis directs préparés à partir de matériaux cliniques et non cliniques
Type de coloration Acridine orange
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid