Learn More
BD Kit de substrat de AEC
Code produit. 15826478
Click to view available options
Quantité de chromagènes:
1,5 ml
3 ml
Comprend:
10 plaques, tampon AEC et chromogène AEC
Tampon AEC et chromogène AEC
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Contient du diméthylsulfoxyde, méthanol, peroxyde d’urée, 3-amino-9 -éthylcarbazole et N,N,diméthylformamide qui sont considérés comme dangereux.
Code produit. 15826478
Marque: BD 551015
Contient du diméthylsulfoxyde, méthanol, peroxyde d’urée, 3-amino-9 -éthylcarbazole et N,N,diméthylformamide qui sont considérés comme dangereux.
Includes
Tampon AEC et chromogène AEC
Le substrat pour péroxydase est un chromogène largement utilisé pour la coloration immunohistochimique et les immunoempreintes
Immunohistochimie, ELISPOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité de chromagènes 1,5 ml
Type de chromagène AEC
À utiliser avec (application) Coloration immunohistochimique et immunotransfert, ELISPOT
Type de substrat Substrat AEC
Comprend Tampon AEC et chromogène AEC
pH 7,2
Conditions de stockage 4°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • AEC Substrate Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers||Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, N,N-dimethyl formamide, 9-ethylcarbazol-3-ylamine
Usage exclusivement réservé à la recherche