Learn More
BD Kit de substrat de AEC
Click to view available options
Quantité de chromagènes:
1,5 ml
3 ml
Comprend:
10 plaques, tampon AEC et chromogène AEC
Tampon AEC et chromogène AEC
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Includes
Tampon AEC et chromogène AEC
Immunohistochimie, ELISPOT
Spécification
Spécification
| Quantité de chromagènes | 3 ml |
| Type de chromagène | AEC |
| À utiliser avec (application) | Coloration immunohistochimique et immunotransfert, ELISPOT |
| Type de substrat | Substrat AEC |
| Comprend | 10 plaques, tampon AEC et chromogène AEC |
| pH | 7,2 |
| Conditions de stockage | 4°C |
| Quantité de substrat | 100 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BD ELISPOT AEC Substrate Set
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: diemthyl formamide,3-amino-9-ethyl carbazole
Usage exclusivement réservé à la recherche