Learn More
BD Kit de substrat de AEC
Click to view available options
Quantité de chromagènes:
1,5 ml
3 ml
Comprend:
10 plaques, tampon AEC et chromogène AEC
Tampon AEC et chromogène AEC
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Includes
Tampon AEC et chromogène AEC
Immunohistochimie, ELISPOT
Spécification
Spécification
| Quantité de chromagènes | 1,5 ml |
| Type de chromagène | AEC |
| À utiliser avec (application) | Coloration immunohistochimique et immunotransfert, ELISPOT |
| Type de substrat | Substrat AEC |
| Comprend | Tampon AEC et chromogène AEC |
| pH | 7,2 |
| Conditions de stockage | 4°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- AEC Substrate Kit
- Dangers||Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, N,N-dimethyl formamide, 9-ethylcarbazol-3-ylamine
Usage exclusivement réservé à la recherche