Learn More
Gibco™ Extrait de levure Bacto™
Code produit. 16259781
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
10000 g
50 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
50kg
Code produit. 16259781
Marque: Gibco™ 212720
Additif de milieux de culture déshydratés Gibco™ Bacto™ : L’extrait de levure est fourni sous forme déshydratée pour la culture de micro-organismes hétérotrophes.
Milieux de culture déshydratés
• Extrait de levure Difco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de culture Mammifères, insectes, microbiens
Type de produit Milieux bactériens
Format Seau
À utiliser avec (application) Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes
Gamme de produits Bacto
Quantité 2000 g
Source Aucun composant d’origine animale