Learn More
BD Milieux de culture déshydratés Bacto™ : Bouillon Todd Hewitt
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
À utiliser avec (application):
Culture de streptocoques bêta-hémolytiques, en particulier des études sérologiques
Isolation des streptocoques bêta-hémolytiques
Forme:
Déshydraté
Conditionnement:
10kg
2kg
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Bouillon Todd Hewitt |
| Type de produit | Bouillon Todd Hewitt |
| Formule | Infusion de 500 g de cœur 3,1 g/l, peptone 20 g/l, dextrose 2 g/l, chlorure de sodium 2 g/l, phosphate de sodium 0,4 g/l, carbonate de sodium 2,5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolation des streptocoques bêta-hémolytiques |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |