Learn More
Gibco™ Extrait de levure
Code produit. 16219771
Click to view available options
Quantité:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Conditionnement:
11.30kg
2.20kg
454g
Code produit. 16219771
Marque: Gibco™ 211929
Edge
Extrait hydrosoluble de cellules de levure autolysées convenant à une utilisation dans des milieux de culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de cellule Bactéries
Forme Poudre
Type de produit Milieux bactériens
Format Flacon
À utiliser avec (application) Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes
Quantité 1 lb.
Source Aucun composant d’origine animale