Learn More
Gibco™ Extrait de levure
Click to view available options
Quantité:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Conditionnement:
11.30kg
2.20kg
454g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | LUO |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Type de cellule | Bactéries |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux bactériens |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes |
| Quantité | 1 lb. |
| Source | Aucun composant d’origine animale |