Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : Gélose de Brucella
Click to view available options
:
Gélose Brucella ; 500 g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CCAM, ISO, USDA |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose de Brucella |
| Type de produit | Gélose Brucella |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 10 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 10 g/l, dextrose 1 g/l, extrait de levure 2 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, bisulfite de sodium 0,1 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture des Brucella |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |