Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : Base de bouillon PPLO sans cristal violet
Click to view available options
:
Base de bouillon de mycoplasme ; 500 g
Spécification
Spécification
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Base de bouillon de mycoplasme |
| Type de produit | Base de bouillon pour mycoplasmes (base de bouillon PPLO sans violet de cristal) |
| Formule | Infusion de cœur de bœuf à partir de (solides) 2 g/l, produit de digestion pancréatique de caséine 7 g/l, extrait de bœuf 3 g/l, extrait de levure 3 g/l, chlorure de sodium 5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Tests de sensibilité aux antimicrobiens et isolement des micro-organismes |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |