missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : Gélose Schaedler
Click to view available options
:
Base de gélose Schaedler ; 500 g
Description
Schaedler (gélose)
• Culture des anaérobies
• Cdt 500g
• Culture des anaérobies
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Base de gélose Schaedler |
| Type de produit | Base de gélose Schaedler |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 8,2 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 2,5 g/l, produit de digestion papaïque de farine de soja 1 g/l, dextrose 5,8 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 1,7 g/l, phosphate dipotassique 0,8 g/l, L-cystine 0,4 g/l, hémine 0,01 g/l, tris (hydroxyméthyl) aminométhane 3 g/l, gélose 13,5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour plusieurs formulations de milieux utilisées pour la récupération de micro-organismes anaérobies |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu