missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : Gélose de digestion de caséine de soja
Click to view available options
Quantité:
2,3 kg
11,3 kg
Type de milieu:
Gélose de soja
Conditionnement:
1 pièce
11350g
Description
Applications :
Isolement de micro-organismes non-exigeants et exigeants
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
| Contenu et stockage | 25°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose de soja |
| Type de produit | Gélose de digestion de caséine de soja |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 15 g/l, produit de digestion papaïque de soja 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement de micro-organismes non-exigeants et exigeants |
| Type d’emballage | Seau |
| Quantité | 11,3 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu