missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD 500GR BOUILLON INDOLE NITRITE .
Click to view available options
:
Nitrate Broth (Indole Nitrite Medium); Quantity: 500g
Description
Applications:
For identification of microorganisms by means of nitrate reduction and indole test
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, BAM |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Dehydrated |
| Type de milieu | Trypticase Nitrate Broth |
| Type de produit | Microbiology Media |
| Formule | Pancreatic digest of Casein 20g/L, Disodium Phosphate 2g/L, Dextrose 1g/L, Agar 1g/L, Potassium Nitrate 1g/L |
| À utiliser avec (application) | For identification of microorganisms by means of the nitrate reduction and indole test |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu