Learn More
BD Milieux de culture déshydratés BBL™ : Base gélosée d’urée
Click to view available options
:
Base gélosée d’urée ; 500 g
Description
Urée Christensen (base pour gélose)
• Identification des germes par la mise en évidence de l'hydrolyse de l'urée
• Cdt 500g
• Identification des germes par la mise en évidence de l'hydrolyse de l'urée
• Cdt 500g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BAM, CCAM, ISO, USDA |
| Contenu et stockage | Réfrigéré |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Base gélosée d’urée |
| Type de produit | Base de gélose d’urée |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de gélatine 1 g/l, dextrose 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate de potassium 2 g/l, urée 20 g/l, rouge de phénol 12 mg/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la différenciation des organismes, en particulier les entérobactéries, sur la base de la production d’uréase |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: urea