Learn More
Gibco™ Peptone Bacto™
Code produit. 16229761
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
10 kg
Format:
Flacon
Seau
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Format unitSize
16229761 10 kg Seau 10kg
16299741 500 g Flacon 500g
16219761 2000 g Seau 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 16229761 Sous-traitant Gibco™ N° du sous-traitant 211830
Edge
Peptone Bacto est un produit de digestion enzymatique d’origine animale (OA) de protéines bovines et porcines.
Peptone Bacto est un produit de digestion enzymatique d’origine animale de protéines bovines et porcines. La valeur nutritive de Peptone Bacto dépend en grande partie de la combinaison d’une quantité négligeable de protéases, d’une concentration élevée de composants complexes et d’une teneur unique en acides aminés qui fait de cette peptone une source importante d’azote. Les clients ont utilisé ce supplément avec succès sur de nombreux types de cellules, notamment les Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae et les cellules rénales porcines pour produire des produits biothérapeutiques et des vaccins pour la santé animale.
  • Ne contient qu’une quantité négligeable de protéoses et de composants plus complexes
  • Utilisé comme source d’azote organique dans les milieux de culture microbiologique pour la culture d’une variété de bactéries et de champignons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO, MUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de cellule Bactéries
Forme Poudre
Type de produit Milieux bactériens
Format Seau
À utiliser avec (application) Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes
Gamme de produits Bacto
Quantité 10 kg
Source Origine animale