Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone
Code produit. p-4897975
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
Code produit. 16229751
Marque: Gibco™ 211684
Edge
Utilisé dans la préparation de milieux de culture microbiologique et dans la production de toxines bactériennes. La peptone de protéose Bacto™ de Gibco™ est un média animal très nutritif. Le produit de digestion enzymatique des protéines est élevé dans les protéoses et fournit de l’azote sous une forme facilement accessible pour la prolifération bactérienne.
Peptones
• Pour composition de milieux de culture
• Augmente la croissance et la vitalité des cultures
• Protéose peptone
• Obtenue par digestion enzymatique de tissus animaux
• La protéose peptone n° 2 est utilisée pour la préparation d'un certain nombre de milieux de culture destinés à la culture de germes exigeants, ainsi que pour la production de toxines
• La protéose peptone n° 3 est une modification de la protéose peptone particulièrement adaptée pour les cultures de Neisseria et Corynebacterium
• Protéose peptone
• Milieux de culture déshydratés
• Milieu de culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO, MUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Type de cellule Bactéries, champignons, mammifères
Forme Déshydraté
Type de produit Milieux bactériens
Format Flacon
À utiliser avec (application) Formulation des milieux de culture pour la culture de micro-organismes hétérotrophes
pH 6,6–7,6 (solution de 1,0 % à 25°C)
Gamme de produits Bacto
Quantité 500 g
Source Origine animale