Learn More
BD Vert brillant K TB BBL™/Difco™
Code produit. 11768193
Click to view available options
Quantité:
4 times; 250 ml
Conditionnement:
1L
Code produit. 11768193
Marque: BD 212523
Pour la coloration acido-résistante des mycobactéries par les procédures Kinyoun (à froid) et Ziehl-Neelsen (à chaud)
Les frottis de coloration préparés à partir d’échantillons et de cultures suspectés de contenir des mycobactéries pour un diagnostic présomptif précoce d’une infection mycobactérienne et la caractérisation d’isolats bactériens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Vert brillant K TB
Quantité 4 times; 250 ml
À utiliser avec (application) Pour la coloration acido-résistante des mycobactéries par les procédures Kinyoun (à froid) et Ziehl-Neelsen (à chaud)
Conditions de stockage 15deg; à 30deg;C
Type d’emballage Flacon
Type de coloration Vert brillant K
Réservé à un usage diagnostique in vitro.