Learn More
BD Kit de coloration TB K BBL™/Difco™
Click to view available options
Quantité:
Pièce
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Un flacon de 250 ml de chacune des solutions suivantes : Carbolfuchsine KF, Décolorant et Vert brillant K
Les frottis de coloration préparés à partir d’échantillons et de cultures suspectés de contenir des mycobactéries pour un diagnostic présomptif précoce d’une infection mycobactérienne et la caractérisation d’isolats bactériens.
Spécification
Spécification
| Type | Kit de coloration TB Kinyoun |
| Quantité | Pièce |
| Comprend | Carbol fuchsine ZN, Décolorant et Vert brillant K |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Pour la coloration des mycobactéries par la procédure de résistance à l’acide Kinyoun (froid) |
| Conditions de stockage | 15deg; à 30deg;C |
| Type d’emballage | Flacon |
| Type de coloration | Kit de coloration K (Carbolfuchsine KF, Décolorant et Vert brillant K) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée pour l'extinction.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contient: isopropanol, phenol,ethanol, methanol,hydrochloric acid
Réservé à un usage diagnostique in vitro.