missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Enrichissement BBL™ IsoVitaleX™
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 ml
Conditionnement:
5 pièces
50mL
Description
- La gélose GC supplémentée par l’hémoglobine et l’enrichissement BBL IsoVitaleX (à la place du concentrat de levure) fournissent un milieu amélioré pour l’isolement des microorganismes
- L’enrichissement fournit un facteur V (nicotinamide adénine dinucléotide, NAD) pour les espèces Haemophilus
- Fournit également des vitamines, des amino-acides, des coenzymes, du dextrose, des ions ferriques et d’autres facteurs qui améliorent la croissance des Neisseria pathogènes
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Additif | Enrichissement IsoVitaleX™ |
| Forme | Lyophilized |
| À utiliser avec (application) | Milieux de culture déshydratés |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 2 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X5 IsoVitaleX TM Enrichment, 2 mL lyophilized, wit
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Adenine, potassium hydroxide, sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu