Learn More
BD Milieu BBL™ Herrold's Gélose au jaune d’œuf : Avec mycobactine J
Click to view available options
:
avec mycobactine J ; 100/Carton
Description
- Disponible avec de l’amphotéricine, de l’acide nalidixique, de la vancomycine
- Possède une “surface inclinée”, un format largement utilisé qui offre suffisamment de surface pour la croissance et la visualisation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
| Couleur | Jaune clair |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Gélose au jaune d’œuf Herrold avec amphotéricine, acide nalidixique, vancomycine, mycobactine J |
| À utiliser avec (application) | Isolement sélectif et différenciation de Mycobacterium paratuberculosis |
| Type d’emballage | Inclinaison |
| Quantité | 100/boîte |