Learn More
BD Milieu préparé de bouillon Moeller Decarboxylase BBL™ Mycoflask™ avec ornithine
Click to view available options
:
Bouillon de décarboxylase BBL Moeller avec ornithine ; quantité 10/bte.
Description
Pour différencier les espèces de Klebsiella et d’Enterobacter
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, SMD, SMWW, USDA |
| Couleur | Violet |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Bouillon de décarboxylase Moeller |
| Formule | Produit de digestion peptique de tissu animal 5 g/l, extrait de bœuf 5 g/l, pourpre de bromocrésol 0,01 g/l, rouge de crésol 0,005 g/l, dextrose 0,5 g/l, pyridoxal 0,005 g/l |
| À utiliser avec (application) | Différenciation biochimique des bacilles entériques à Gram négatif basée sur la production de lysine et d’ornithine décarboxylase |
| Type d’emballage | Tube |
| Quantité | 5 ml |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.