Learn More
BD Milieu de culture en tube préparé BBL™ Mycoflask™ :Profondeurs gélose au soja Trypticase™ (base de gélose au sang)
Click to view available options
:
Gélose profonde au soja Trypticase (base de gélose au sang) ; 20 ml
Description
- Pour les cultures nécessitant une incubation prolongée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
| Couleur | Beige |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Gélose au soja Trypticase |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 15 g/l, produit de digestion papaïque de soja 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement et culture de micro-organismes exigeants et non exigeants |
| Type d’emballage | Tube |
| Quantité | 20 ml |