Learn More
BD Milieu de culture en tube préparé BBL™ Mycoflask™ : Bouillon BHI
Click to view available options
Quantité:
5 ml, carton de 100 tubes de taille K
5 ml ; 10/bte.
Type de milieu:
Bouillon infusion cœur-cervelle
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
Description
- Pour les cultures nécessitant une incubation prolongée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Couleur | Clear |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Bouillon infusion cœur-cervelle |
| Formule | Infusion cœur-cervelle à partir de (solides) 6 g/l, produit de digestion de peptides de tissu animal 6 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, dextrose 3 g/l, produit de digestion pancréatique de gélatine 14,5 g/l, phosphate disodique 2,5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture de microorganismes exigeants et non exigeants |
| Type d’emballage | Tube K |
| Quantité | 5 ml, carton de 100 tubes de taille K |