Learn More
BD Milieu de culture prêt à l’emploi en tubes inclinés, Gélose Sabouraud au dextrose BBL™ Mycoflask™ avec du chloramphénicol
Click to view available options
Quantité:
100/boîte
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les tubes avec bouchons étanches doivent être ouverts avec précaution pour éviter les blessures en cas de rupture du verre.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014, MCM9 |
| Couleur | Beige |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Gélose de Sabouraud dextrose |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 5 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 5 g/l, dextrose 40 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture de dermatophytes |
| Type d’emballage | Tube avec bouchon étanche |
| Quantité | 100/boîte |
For in vitro diagnostic use.