Learn More
BD Milieu de culture prêt à l’emploi Selenite-F Broth BBL™ Mycoflask™
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
100/boîte
Type de milieu:
Bouillon de sélénite-F
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
Description
Les tubes avec bouchons étanches doivent être ouverts avec précaution pour éviter les blessures en cas de rupture du verre.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, BS12, MCM9, SMWW |
| Couleur | Beige |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Bouillon de sélénite-F |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 5 g/l, lactose 4 g/l, sélénite de sodium 4 g/l, phosphate de sodium 10 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement de Salmonella dans les matières fécales, les urines, l’eau, les aliments et autres matières d’importance sanitaire |
| Type d’emballage | Tube avec bouchon étanche |
| Quantité | 10/boîte |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tube Selenite-F Broth 8 Ml 10 Ea
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Selenious acid, sodium salt
For in vitro diagnostic use.