Learn More
BD Milieu préparé pour bouillon Todd Hewitt BBL™ Mycoflask™
Click to view available options
:
Bouillon de Todd Hewitt ; 5 ml ; quantité : 100/boîte
Description
Les tubes avec bouchons étanches doivent être ouverts avec précaution pour éviter les blessures en cas de rupture du verre.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Bouillon Todd Hewitt |
| Formule | Perfusion cardiaque à partir de (solides) 3,1 g/l, peptone 20 g/l, dextrose 2 g/l, chlorure de sodium 2 g/l, phosphate de sodium 0,4 g/l, carbonate de sodium 2,5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture de streptocoques bêta-hémolytiques |
| Type d’emballage | Tube avec bouchon étanche |
| Quantité | 5 ml |
Pour usage diagnostique in vitro.