Learn More
BD Milieu préparé de gélose inclinée chocolat II BBL™
Click to view available options
:
Géloses inclinées chocolat II ; tubes de taille K ; 10/bte.
Description
Requires
Milieux de culture auxiliaires, réactifs, organismes de contrôle de la qualité et équipement de laboratoire
Les tubes avec bouchons étanches doivent être ouverts avec précaution pour éviter les blessures en cas de rupture du verre.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, BS12, CMPH2, MCM9 |
| Couleur | Marron foncé |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Gélose chocolat |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 7,5 g/l, peptone de viande sélectionnée 7,5 g/l, amidon de maïs 1 g/l, phosphate dipotassique 4 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, gélose 12 g/l, hémoglobine 10 g/l, enrichissement IsoVitaleX™ 10 ml |
| À utiliser avec (application) | Culture des espèces de Neisseria et d’Haemophilus |
| Type d’emballage | Tube |
| Quantité | 10/boîte |
Pour usage diagnostique in vitro.