Learn More
BD Milieu préparé à base de gélose de Sabouraud dextrose BBL™
Click to view available options
:
Tube à verser ; Volume : 20 ml
Description
- Milieu préparé avec du chloramphénicol
- Tubes à verser, Groupage : Produits Q à S
- Aspect : Crème beige clair à moyen à jaune ; trace noisette
- Réaction à 25°C, pH : 5,6 ± 0,2
- Conforme aux spécifications de performance de la pharmacopée américaine (USP), de la pharmacopée européenne (EP) et de la pharmacopée japonaise (JP)1-3
- Volume : 20 ml
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP |
| Couleur | Beige clair |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Liquide |
| Origine de la fabrication | États-Unis |
| Type de milieu | Gélose de Sabouraud dextrose |
| Formule | Produit de digestion pancréatique de caséine 5 g/l, produit de digestion peptique de tissu animal 5 g/l, dextrose 40 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour les procédures qualitatives pour la culture de champignons pathogènes et non pathogènes (en particulier les dermatophytes) |
| Type d’emballage | Tube à verser avec capuchon |
| Quantité | 10 ml |
Pour diagnostics in vitro